Merck
407011
Sigma-Aldrich
2-(2-甲氧基乙氧基)乙酸
technical grade
别名:
O-(2-甲氧基乙基)乙醇酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCH2CH2OCH2CO2H
CAS号:
分子量:
134.13
Beilstein:
1753567
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
品質等級
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COCCOCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
CLLLODNOQBVIMS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
356.0 °F - closed cup
閃點(°C)
180 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号GTIN
407011-250ML4061831987973
407011-1L4061838146502