Merck
389196
Sigma-Aldrich
(3-苄氧基丙基)三苯基溴化鏻
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2O(CH2)3P(C6H5)3Br
CAS号:
分子量:
491.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
153-154 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
phosphine
SMILES 字串
[Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
應用
Reactant for preparation of:
  • Spirocyclohexadienones via Pd-catalyzed intramolecular ipso-Friedel-Crafts allylic alkylation
  • Inhibitors of heat shock protein (Hsp90) as antitumor agents
  • Carpanone-like molecules via an oxidative coupling/Diels-Alder cycloaddition sequence
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)