品質等級
成份
Dye content, 80%
mp
222 °C (dec.) (lit.)
λmax
1051-1065 nm in methylene chloride
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.ClC1=C(CCC\C1=C\C=C2/C=C(SC(=C2)c3ccccc3)c4ccccc4)\C=C\c5cc([s+]c(c5)-c6ccccc6)-c7ccccc7
InChI
1S/C44H34ClS2.BF4/c45-44-38(26-24-32-28-40(34-14-5-1-6-15-34)46-41(29-32)35-16-7-2-8-17-35)22-13-23-39(44)27-25-33-30-42(36-18-9-3-10-19-36)47-43(31-33)37-20-11-4-12-21-37;2-1(3,4)5/h1-12,14-21,24-31H,13,22-23H2;/q+1;-1
InChI 密鑰
QRLZQHNDSCIJTI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 可透射H聚集NIR-II荧光团:本研究开发了一种可传递的H聚集NIR-II荧光团,该荧光团靶向肿瘤细胞膜,从而增强光热治疗和协同癌症治疗。详细介绍了IR-1061的荧光光谱和分子动力学(H Yu, Y Wang, Y Chen, M Cui, F Yang, P Wang, M Ji, 2023)。
- 深部组织体内成像:使用胶束封装IR-1061的超1000 nm近红外荧光可生物降解聚合物纳米颗粒用于深部组织体内第二生物窗口成像的研究(M Kamimura, S Takahiro, M Yoshida, Y Hashimoto, 2017)。
- NIR-II荧光纳米系统:该研究涉及合理设计NIR-II荧光纳米系统,利用脂质体中的IR-1061最大限度地增强医疗应用的荧光性能(H Yu, Y Wang, Y Chen, M Ji, 2021)。
特點和優勢
Q 开关红外激光染料。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Penakofer, A.
Journal of Physics D: Applied Physics, 46, 43-43 (1988)
Babenko, V.A. et al.
Kvantovaya Elektronica, 7, 1796-1796 (1980)