Merck
642339
Sigma-Aldrich
IR-797氯化物
Dye content 70 %
别名:
2-[2-[2-氯-3-(2-(1,3-二氢-1,3,3-三甲基-2) H-吲哚-2-亚烷基)-亚乙基] -1-环戊烯-1-基]-乙烯基] -1,3,3-三甲基-3H-氯化吲哚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H34Cl2N2
分子量:
505.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
成份
Dye content, 70%
mp
116.7-128.0 °C (lit.)
λmax
797 nm in methanol
SMILES 字串
[Cl-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C31H34ClN2.ClH/c1-30(2)23-11-7-9-13-25(23)33(5)27(30)19-17-21-15-16-22(29(21)32)18-20-28-31(3,4)24-12-8-10-14-26(24)34(28)6;/h7-14,17-20H,15-16H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
OATKVFFCVUJOEX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
可溶于溶剂,用作激光和近红外染料
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)