Merck
383244
Sigma-Aldrich
甲醇钽(V)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ta(OCH3)5
CAS号:
分子量:
336.12
Beilstein:
3675458
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
品質等級
成份
Ta, 52.4-55.7% gravimetric
反應適用性
core: tantalum
reagent type: catalyst
雜質
≤2% Cl
SMILES 字串
CO[Ta](OC)(OC)(OC)OC
InChI
1S/5CH3O.Ta/c5*1-2;/h5*1H3;/q5*-1;+5
InChI 密鑰
QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.