Merck
218634
Sigma-Aldrich
氯化钽(V)
99.8% trace metals basis
别名:
五氯化钽
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TaCl5
CAS号:
分子量:
358.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.8% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: tantalum
雜質
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI 密鑰
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于形成氯-芳香醚混合物,如 [Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2,它们可形成具有六配位扭曲几何构型的吡啶或膦加合物。也可作为新型边缘桥八面体 M6 簇合物(如 CsErTa6Cl18)的原料,可对其进行电子和稳定性研究。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Ogliaro, F. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 6199-6199 (1998)
Janet R. Clark et al.
Inorganic chemistry, 36(17), 3623-3631 (1997-08-13)
The mixed chloro-aryloxide compounds [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)Cl(3)](2) (M = Nb (1a), Ta (1b); both structurally characterized) and [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(3)Cl(2)] (M = Nb (2a), Ta (2b)) react with pyridine (py) and PMe(2)Ph to produce a series of adducts cis-mer-[MCl(3)(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)(L)] (M, L: Nb, py (3a);