Merck
377708
Sigma-Aldrich
乙氧甲酰基亚乙基三苯基膦
94%
别名:
乙氧甲酰亚乙基三苯基膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C[=P(C6H5)3]CO2C2H5
CAS号:
分子量:
362.40
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
94%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
158-162 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C(C)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23O2P/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
含三苯基氧化膦
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)