Merck
369365
Sigma-Aldrich
二(甘醇)二苯甲酸酯
90%
别名:
2-[2-(苯甲酰氧)乙氧基]乙基苯甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5CO2CH2CH2)2O
CAS号:
分子量:
314.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
90%
形狀
viscous liquid
折射率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
InChI 密鑰
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二甘醇二苯甲酸酯(DEGDB)是广泛使用的二苯甲酸酯类增塑剂,两个苯甲酸基团通过中心的多个醚键相连。
應用
二甘醇二苯甲酸酯可作为增塑剂用于制造基于炭黑复合体的传感器,用于电子鼻系统的检测。它可与聚氟乙烯/聚砜复合体混合均质化,制备锂离子电池电解液。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Portable electronic nose system based on the carbon black-polymer composite sensor array.
Kim YS, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 108(1-2), 285-291 (2005)
Preparation and performance of polymer electrolyte based on poly (vinylidene fluoride)/polysulfone blend membrane via thermally induced phase separation process for lithium ion battery.
Cheng Q, et al.
Journal of Power Sources, 266(1-2), 401-413 (2014)
Designing green plasticizers: Linear alkyl diol dibenzoate plasticizers and a thermally reversible plasticizer
Erythropel H, et al.
Polymers, 10(6), 646-646 (2018)