文件
8.01632
Sigma-Aldrich
Benzil
for synthesis
别名:
Benzil, Dibenzoyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10O2
CAS号:
分子量:
210.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
205-157-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 128 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
效力
2710 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
346-348 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
95 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
356.0 °F - closed cup
閃點(°C)
180 °C - closed cup