Merck
366595
Sigma-Aldrich
六氯铼(IV)酸钾
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2ReCl6
CAS号:
分子量:
477.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].Cl[Re--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Re/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI 密鑰
HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H
應用
用于制备催化丙烯加氢反应的载体催化剂三羰基铼。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Purnell, S.K. Gates, B.C.
J. Mol. Catal., 94, L1-L1 (1994)