Merck
366072
Sigma-Aldrich
β-D-葡萄糖-1-C-d 五乙酸酯
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16DH21O11
CAS号:
分子量:
391.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +4.4°, c = 1 in chloroform
mp
131-134 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1/i16D
InChI 密鑰
LPTITAGPBXDDGR-YVHAHNBJSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)