主要文件
SML0504
Sigma-Aldrich
I-BOP
≥95% (HPLC)
别名:
(5Z)-7-[(1S,2R,3R,4R)-3-[(1E,3R)-3-Hydroxy-4-(4-iodophenoxy)-1-buten-1-yl]-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-5-heptenoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H29IO5
分子量:
512.38
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solution
濃度
10 mg/mL in ethanol
顏色
colorless to faint yellow
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
生化/生理作用
I-BOP is a potent thromboxane (TP) receptor agonist. I-BOP induces human platelet aggregation with an EC50 value of 0.34 nM.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14.0 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)