折射率
n20/D 1.553
密度
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H20NO2P/c1-17(2)20(18-13-15-9-5-3-6-10-15)19-14-16-11-7-4-8-12-16/h3-12H,13-14H2,1-2H3
InChI 密鑰
GDEJGFHRPXLQNN-UHFFFAOYSA-N
應用
用于使醇类(包括位阻醇)快速、清洁亚磷酸化的试剂
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ger. Offen. 4'329'533 (1993)
Synthesis of N-phosphoryl amino acids via phosphoramidite amine-exchange.
Tetrahedron Letters, 39(41), 7471-7474 (1998)