About This Item
线性分子式:
[(C2H5)3P]2PtCl2
CAS号:
分子量:
502.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
193-194 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Pt]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
InChI
1S/2C6H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-7(5-2)6-3;;;/h2*4-6H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3