Merck
520632
Sigma-Aldrich
二氯化铂
≥99.9% trace metals basis
别名:
二氯化铂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
PtCl2
CAS号:
分子量:
265.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
≥99.9% trace metals basis
形狀:
powder
品質等級
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: platinum
雜質
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
581 °C (dec.) (lit.)
密度
6.05 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化铂(II) 是一种暗棕色结晶固体,具有良好的热稳定性,广泛应用于催化和纳米材料合成中。
應用
氯化铂(II) 可用于:
  • 作为合成铂纳米颗粒的前体。
  • 用于制造银纳米结构栅格(Ag-nanostructured grid)透明导电电极。
  • 作为酰胺的分子内C−N 键加成的催化剂,用于形成炔烃
  • 作为羟基化烯炔环化异构化反应的催化剂
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.