化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
core: tin
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
160-163 °C (lit.)
密度
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/4C2H3.Sn/c4*1-2;/h4*1H,2H2;
InChI 密鑰
MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
328669-1G | |
328669-25G | 4061838138958 |
328669-5G | 4061838090324 |