化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.370 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
密度
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChI 密鑰
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1,1,3,3-四甲基二硅氧烷是便宜、无毒、温和的还原剂。因其亲电性,是氢化硅烷化、脱氢硅烷化和聚合物生成反应富有吸引力的氢化物源。
應用
1,1,3,3-四甲基二硅氧烷可用作:
- 反应剂,用于氢化硅烷化反应合成单官能化硅氧烷衍生物。
- 还原剂,用于通过醛合成卤代烃。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
14.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-9.99 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
1, 1, 3, 3-Tetramethyldisiloxane
Synlett, 22, 2102-2103 (2011)
Tetrahedron Letters, 25, 3123-3123 (1984)
1, 1, 3, 3-Tetramethyldisiloxane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)