Merck
325287
Sigma-Aldrich
二氯(N,N,N′,N′-四甲基乙二胺)锌
98%
别名:
二氯(N,N,N′,N‘-四甲基乙烷-1,2-二胺)锌, ZnCl2-TMEDA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2]ZnCl2
CAS号:
分子量:
252.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
176-178 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2.2ClH.Zn/c1-7(2)5-6-8(3)4;;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI 密鑰
WEHCCWCYFYMBQX-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)