Merck
324779
Sigma-Aldrich
2-硝基-4-(三氟甲基)苯磺酰氯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H3(CF3)SO2Cl
CAS号:
分子量:
289.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
42-44 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1S(Cl)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO4S/c8-17(15,16)6-2-1-4(7(9,10)11)3-5(6)12(13)14/h1-3H
InChI 密鑰
KXEMVGQZZLRLBE-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride may be used in chemical synthesis.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)