Merck
724149
Sigma-Aldrich
4-氯-2-硝基苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3Cl2NO4S
CAS号:
分子量:
256.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
75-79 °C
官能基
chloro
nitro
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2NO4S/c7-4-1-2-6(14(8,12)13)5(3-4)9(10)11/h1-3H
InChI 密鑰
LYESTQKHIPXVIK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)