Merck
317047
Sigma-Aldrich
(-)-B-甲氧基二异松蒎基硼烷
别名:
(-)-二异松蒎基甲氧基硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H37BO
CAS号:
分子量:
316.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
SMILES 字串
COB([C@H]1CC2CC([C@@H]1C)C2(C)C)[C@H]3CC4CC([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14-,15-,16+,17+,18-,19-/m0/s1
InChI 密鑰
IAQXEQYLQNNXJC-BAMGFKBFSA-N
一般說明
B-甲氧基二异松莰樟脑硼烷 (Ipc2BOMe)是一种有机硼烷化合物,由过量的α-蒎烯、硼烷二甲基硫醚和甲醇通过形成二异樟脑硼烷中间体而制得。pc2BOMe是一种多功能试剂,可用于在不对称合成中形成C-C键。
應用
参与有机合成反应的反应物,如:
  • 双烯丙基硼化合成四纤维菌素片段
  • 抗肿瘤细胞毒药物 monorhizopodin 合成
  • 环烯丙基硅烷的环化反应
  • 不对称合成β--氨基-α-羟基酸紫杉醇侧链类似物
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
317047-5G4061833498941
317047-100G4061833546550
317047-25G4061833546567