Merck
316717
Sigma-Aldrich
1-氯-2-甲基丙基氯甲酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
171.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
密度
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)C(Cl)OC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-3(2)4(6)9-5(7)8/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
BOGLZTPABVHWDD-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
127.4 °F - closed cup
閃點(°C)
53 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)