主要文件
281522
Sigma-Aldrich
蒙脱土 K 10
别名:
MMT, MMT-K10, Montmorillonite, Montmorillonite KSF
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
表面積
220-270 m2/g
SMILES 字串
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
InChI 密鑰
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
用于:
  • 催化剂载体
  • 珍珠质结构粘土纳米纸复合材料的制备
用于催化:
  • 三糖与醇转化为乳酸烷基酯
  • 酮二甲基腙的脱保护
粘土催化剂,用于由烯胺酮经微波辅助合成吡唑。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Synthesis, 2485-2485 (2007)