Merck
35754
Supelco
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H12
CAS号:
分子量:
228.29
Beilstein:
1909297
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
448 °C (lit.)
mp
252-254 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4ccc23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
InChI 密鑰
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
䓛是一种有四个缩合苯环的对称多环芳烃(PAH)。化石燃料不完全燃烧和其他工业过程导致䓛的产生,其对人体有毒性、致突变性和致癌性。
應用
䓛可用作各种色谱技术测定鱼胆汁、空气微粒提取物 和食品样品中分析物的分析参考标准品。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
注意
仅限于专业使用者。注意 - 避免接触 - 使用前请了解特别说明。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Biodegradation of chrysene, an aromatic hydrocarbon by Polyporus sp. S133 in liquid medium.
Hadibarata T, et al.
Journal of Hazardous Materials, 164(2-3), 911-917 (2009)
Liquid chromatographic determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in air particulate extracts.
May WE and Wise SA
Analytical Chemistry, 56(2), 225-232 (1984)
Quantitative determination of de-conjugated chrysene metabolites in fish bile by HPLC-fluorescence and GC-MS.
Jonsson G, et al.
Chemosphere, 54(8) (2004)
Determination of PAH in food samples by HPLC with fluorimetric detection following sonication extraction without sample clean-up.
Nieva-Cano MJ, et al.
Analyst, 126(8), 1326-1331 (2001)
Chirag M Ghevariya et al.
Bioresource technology, 102(20), 9668-9674 (2011-08-23)
Degradation of chrysene, a four ring High Molecular Weight (HMW) Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) is of intense environmental interest, being carcinogenic, teratogenic and mutagenic. Multiple PAH degrading halotolerant Achromobacter xylosoxidans was isolated from crude oil polluted saline site. Response Surface
实验方案
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH