主要文件
69904
Sigma-Aldrich
蒙脱土
K 30
别名:
K-催化剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
表面積
~330 m2/g
pH值
2.8-3.8
SMILES 字串
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
InChI 密鑰
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
烷基化、重排和异构化反应的催化剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3