Merck
269360
Sigma-Aldrich
反-1,4-环己基二异氰酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H10(NCO)2
CAS号:
分子量:
166.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.02 mmHg ( 20 °C)
化驗
97%
形狀
solid
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C=N[C@H]1CC[C@@H](CC1)N=C=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h7-8H,1-4H2/t7-,8-
InChI 密鑰
CDMDQYCEEKCBGR-ZKCHVHJHSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)