Merck
409502
Sigma-Aldrich
1,3-双(1-异氰酸根-1-甲基乙基)苯
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate, 97%
别名:
α,α,α′,α′-四甲基-1,3-苯二甲基二异氰酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4[C(CH3)2NCO]2
CAS号:
分子量:
244.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
雜質
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate
折射率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
106 °C/0.9 mmHg (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(N=C=O)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-13(2,15-9-17)11-6-5-7-12(8-11)14(3,4)16-10-18/h5-8H,1-4H3
InChI 密鑰
AZYRZNIYJDKRHO-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
334.4 °F - closed cup
閃點(°C)
168 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)