Merck
248118
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-硝基苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(NO2)CO2H
CAS号:
分子量:
182.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
280 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
ZZNAYFWAXZJITH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)