Merck
241555
Sigma-Aldrich
三碘化磷
99%
别名:
碘化磷(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
PI3
CAS号:
分子量:
411.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
mp
61 °C (lit.)
密度
4.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
IP(I)I
InChI
1S/I3P/c1-4(2)3
InChI 密鑰
PZHNNJXWQYFUTD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三碘化磷(PI3)是磷的三卤化物,可用于失活剂和脱氧剂。
應用
PI3用于合成黑色磷酸盐晶体,用作用于光电应用的半导体材料。它也是三碘化物的来源,可作为染料敏化太阳能电池电解质中的电荷载体。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Understanding the growth of black phosphorus crystals.
Zhao M, et al.
CrystEngComm, 18(40), 7737-7744 (2016)
Photoelectrochemistry of mesoporous NiO electrodes in iodide/triiodide electrolytes.
Zhu H, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(47), 17455-17458 (2007)
Phosphorus tri-iodide (PI 3), a powerful deoxygenating agent.
Denis JN and Krief A
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (12), 544-545 (1980)
Global Trade Item Number
货号GTIN
241555-10G4061833595800
241555-50G