化驗
98%
形狀
solid
mp
142-143 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
InChI 密鑰
HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid is a significant metabolite formed during metabolism of 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl ether via oxidation.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
3-Benzyloxy-2-phenylpiperidine NK1 antagonists: the influence of alpha methyl substitution.
Swain CJ, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(23), 2959-2962 (1997)