Merck
715026
Sigma-Aldrich
2,5-二甲氧基苯-1,4-二甲醛
97%
别名:
2,5-二甲氧基-1,4-苯二甲醛, 2,5-二甲氧基-1,4-苯二醛, 2,5-二甲氧基-4-甲酰苯甲醛, 2,5-二甲氧基对苯二甲醛, 2,5-二甲氧基苯-1,4-二甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10O4
CAS号:
分子量:
194.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
209-213 °C
官能基
aldehyde
SMILES 字串
COc1cc(C=O)c(OC)cc1C=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9-3-8(6-12)10(14-2)4-7(9)5-11/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
YSIIHTHHMPYKFP-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
2,5-二甲氧基苯-1,4-二甲醛可作为反应物合成:
  • 通过缩聚反应使用脂肪族或芳香族二胺的聚合席夫碱
  • 1,4-双-(α-氰基-4-甲氧基苯乙烯基)-2,5-二甲氧基苯使用(4-甲氧基苯基)乙腈在 t-叔丁醇钾和氢氧化四丁基铵参与下通过 Knoevenagel 反应制得
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Elizabeth Castillo-Martínez et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(21), 5341-5345 (2014-04-24)
The redox entity comprising two Schiff base groups attached to a phenyl ring (-N=CH-Ar-HC=N-) is reported to be active for sodium-ion storage (Ar=aromatic group). Electroactive polymeric Schiff bases were produced by reaction between non-conjugated aliphatic or conjugated aromatic diamine block