Merck
263427
Sigma-Aldrich
3,5-双(三氟甲基)苯乙腈
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3)2C6H3CH2CN
CAS号:
分子量:
253.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4234 (lit.)
密度
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(CC#N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H5F6N/c11-9(12,13)7-3-6(1-2-17)4-8(5-7)10(14,15)16/h3-5H,1H2
InChI 密鑰
YXGWYBUKRTYHJM-UHFFFAOYSA-N
應用
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)