Merck
205176
Sigma-Aldrich
氧化镨(III,IV)
99.9% trace metals basis
别名:
Praseodymium oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pr6O11
CAS号:
分子量:
1021.44
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: praseodymium
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
InChI 密鑰
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于新型三元还原钼氧化物 Pr4Mo9O18 的固态合成,其结构含有过去未知的 Mo7、Mo13 和 Mo19 团簇。新的团簇产物是一种小带隙半导体。
特點和優勢
用于新型三元还原钼氧化物 Pr4Mo9O18 的固态合成,其结构含有过去未知的 Mo7、Mo13 和 Mo19 团簇。新的团簇产物是一种小带隙半导体。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tortelier, J.; Gougeon, P.
Inorganic Chemistry, 37, 6229-6229 (1998)
商品
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.