Merck
191531
Sigma-Aldrich
4-叔丁基苄氯
99%
别名:
1-氯甲基-4-叔丁基苯, 4-叔丁基-α-氯甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC6H4CH2Cl
CAS号:
分子量:
182.69
Beilstein:
471673
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
99%
品質等級
化驗
99%
折射率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
101-105 °C/7 mmHg (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI 密鑰
WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
4-tert-Butylbenzyl chloride has been used to control molecular weight and prevent microgel formation during polymerization reaction.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
A comparison of 1, 4-bis (halomethyl) benzenes as monomers for the modified Gilch route to poly [2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-p-phenylenevinylene].
Sanford EM, et al.
CRC Handbook of Thermoelectronics, 23, 2347-2348 (1999)