蒸汽密度
3.31 (vs air)
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
92-94 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为反应剂制备外-马来酰亚胺-二甲基呋喃环加合物,用于合成寡核苷酸偶联物。
- 作为亲芳炔体(arynophile),在强碱条件下与新戊二醇和2-羟基苯硼酸混合物反应合成1,4-二甲基-1,4-二氢-1,4-环氧萘(稠苯)
- 作为前体通过狄尔斯–阿尔德环加成及后续脱水反应制备对二甲苯。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
33.8 °F
閃點(°C)
1 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde