Merck
17763
Sigma-Aldrich
(+)-柠檬烯 1,2-环氧化物
mixture of cis/trans-isomers, ≥97.0% (sum of isomers, GC)
别名:
(+)-柠檬烯环氧化物, (+)-对薄荷-1,8-二烯 1,2-环氧化物, (4R)-1,2-环氧-对薄荷-8-烯, (4R)-4-异丙烯基-1-甲基-1-环己烯 1,2-环氧化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O
分子量:
152.23
Beilstein:
80231
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (sum of isomers, GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.467
密度
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1
InChI 密鑰
CCEFMUBVSUDRLG-XNWIYYODSA-N
一般說明
(+)-柠檬烯-1,2-环氧化物,一种可由(+)-柠檬烯制备的单萜。它表现出有效的抗伤害和抗肿瘤活性,主要用作药物产品、香水、化妆品和食品添加剂中的合成原料。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Antonia Amanda C de Almeida et al.
Brain research, 1448, 56-62 (2012-03-01)
The aim of the study is to determine the acute toxicity and anxiolytic-like effects of a mixture of cis and trans of (+)-limonene epoxide in animal models of anxiety. After acute treatment with (+)-limonene epoxide at doses of 25, 50