Merck
176672
Sigma-Aldrich
氘代甲酸甲酯
99 atom % D
别名:
Methyl deuterioformate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DCO2CH3
CAS号:
分子量:
61.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽壓力
9.34 psi ( 20 °C)
同位素純度
99 atom % D
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.3435 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
-100 °C (lit.)
密度
0.990 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D
InChI 密鑰
TZIHFWKZFHZASV-VMNATFBRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-25.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-32 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)