Merck
489328
Sigma-Aldrich
甲酸乙酯-d
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DCO2C2H5
CAS号:
分子量:
75.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C
應用
environmental
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]C(=O)OCC
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3/i3D
InChI 密鑰
WBJINCZRORDGAQ-WFVSFCRTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-2.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-19.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)