About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)6CO2H
CAS号:
分子量:
159.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
推荐产品
等級
analytical standard
品質等級
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥99% (CP)
折射率
n20/D 1.4245 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.005 g/mL at 25 °C
形式
neat
質量偏移
M+15
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
InChI 密鑰
WWZKQHOCKIZLMA-PMELWRBQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
分析報告
This product may be used as an analytical standard.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
其他客户在看
Liq. Cryst., 8, 31-31 (1990)