Merck
176575
Sigma-Aldrich
溴化铵-d4
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ND4Br
CAS号:
分子量:
101.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
mp
452 °C (subl.) (lit.)
密度
2.528 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[Br-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
InChI 密鑰
SWLVFNYSXGMGBS-JBISRTOLSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)