蒸汽壓力
1 mmHg ( 160.4 °C)
品質等級
同位素純度
98 atom % D
形狀
powder
技術
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
Cl[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
InChI 密鑰
NLXLAEXVIDQMFP-JBISRTOLSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1