Merck
17313
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-(9-蒽基)-Ala-OH
purum, ≥95.0% (HPLC)
别名:
Fmoc-3-(9-蒽基)-L-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H25NO4
分子量:
487.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
等級
purum
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1c2ccccc2cc3ccccc13)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C32H25NO4/c34-31(35)30(18-28-22-11-3-1-9-20(22)17-21-10-2-4-12-23(21)28)33-32(36)37-19-29-26-15-7-5-13-24(26)25-14-6-8-16-27(25)29/h1-17,29-30H,18-19H2,(H,33,36)(H,34,35)/t30-/m0/s1
InChI 密鑰
OGLRHZZGDZRSHK-PMERELPUSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)