Merck
47433
Sigma-Aldrich
Fmoc-1-Nal-OH
≥98.0%, for peptide synthesis
别名:
Fmoc-3-(1-萘基)-L-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H23NO4
CAS号:
分子量:
437.49
Beilstein:
4829118
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
产品名称
Fmoc-1-Nal-OH, ≥98.0%
品質等級
化驗
≥98.0%
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1cccc2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-19-10-7-9-18-8-1-2-11-20(18)19)29-28(32)33-17-25-23-14-5-3-12-21(23)22-13-4-6-15-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
InChI 密鑰
ORWNVJDLEMVDLV-SANMLTNESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)