Merck
577960
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Boc)-OH-15N2
98 atom % 15N
别名:
L-Lysine-15N2, α-N-Fmoc, ε-N-t-Boc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(Boc-15NH)(CH2)4CH(15NH-Fmoc)CO2H
分子量:
468.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
133 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+2
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]CCCC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1/i27+1,28+1
InChI 密鑰
UMRUUWFGLGNQLI-SBAWBPENSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)