Merck
15549
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ala-OH
≥99.0% (TLC)
别名:
Boc-N-甲基-L-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NO4
CAS号:
分子量:
203.24
Beilstein:
2366513
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (TLC)
光學活性
[α]20/D −30±1°, c = 1% in ethanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)