蒸汽壓力
760 mmHg ( 121 °C)
品質等級
化驗
70%
形狀
liquid
雜質
<2% ethanol
30% mesityl oxide
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
121-124 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
CC(C=CC)=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
LABTWGUMFABVFG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
69.8 °F - closed cup
閃點(°C)
21 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde