Merck
68567
Sigma-Aldrich
3-甲基-3-戊烯-2-酮
technical, ≥90% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O
CAS号:
分子量:
98.14
Beilstein:
1719967
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
化驗
≥90% (GC)
形狀
liquid
密度
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
C\C=C(/C)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-4-5(2)6(3)7/h4H,1-3H3/b5-4+
InChI 密鑰
ZAMCMCQRTZKGDX-SNAWJCMRSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
93.2 °F
閃點(°C)
34 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1