Merck
P8807
Sigma-Aldrich
4-戊烯-2-醇
99%
别名:
烯丙基甲基甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
86.13
Beilstein:
1839744
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3
InChI 密鑰
ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
86.0 °F - closed cup
閃點(°C)
30 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)