Merck
10445
Sigma-Aldrich
茴香醚二甲缩醛
≥98.5% (GC)
别名:
4-甲氧基苯甲醛二甲缩醛, 4-甲氧基苯甲醛缩乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O3
CAS号:
分子量:
182.22
Beilstein:
2048930
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
折射率
n20/D 1.505
bp
85-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
溶解度
H2O: soluble
alcohol: soluble
密度
1.07 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
acetal
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(OC)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-11-9-6-4-8(5-7-9)10(12-2)13-3/h4-7,10H,1-3H3
InChI 密鑰
NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
茴香醛二甲缩醛是一种澄清、无色至淡黄色液体。茴香醛二甲缩醛的闪点为 114.0°C。在氯化铁催化下,它与烯丙基三甲基硅烷发生烯丙基化反应 。茴香醛缩二甲缩醛与 1-苯基亚苄基环丙烷发生钇催化的串联碳烷氧基化/Friedel–Crafts 反应,生成 1-(p-茴香基)-2-(2-甲氧基乙基)-3-苯基亚氨基
應用
茴香醛二甲基乙缩醛用于脂质A模拟前体的合成。它也用于合成2,5-二氧杂吡咯烷-1-基-3-((4R)-2-(4-甲氧基苯基)-5,5-二甲基-1,3-二恶烷-4-羧酰胺基)丙酸酯 。
其他說明
用于例如糖化学中的二醇基团保护试剂;可在温和条件下选择性地断开缩醛保护
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
237.2 °F - closed cup
閃點(°C)
114.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Iron (III) chloride-catalyzed effective allylation reactions of aldehydes with allyltrimethylsilane.
Watahiki T and Oriyama T.
Tetrahedron Letters, 43(49), 8959-8962 (2002)
R. Johansson et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2371-2371 (1984)
M. Kloosterman et al.
Rec. Trav. Chim., 103, 243-243 (1984)
Synthesis of a Precursor of a Lipid A Mimic.
Barath M, et al.
Chemical Papers, 57(2), 125-130 (2003)
Yasumasa Hara et al.
Journal of natural medicines, 72(1), 280-289 (2017-12-07)
A new amide, named dehydropropylpantothenamide (1), was obtained by a co-culture of Nocardia tenerifensis IFM 10554