Merck
147923
Sigma-Aldrich
樟脑-10-磺酸(β)
98%
别名:
CSA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O4S
CAS号:
分子量:
232.30
Beilstein:
3205973
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
203-206 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[H][C@@]12CC[C@@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
相关类别
一般說明
樟脑磺酸是一种有机硫化合物。
應用
樟脑-10-磺酸(β)(CSA)被广泛用作酸催化剂。
  • 它能够用于保护羟基,如使用催化量的CSA和二氢吡喃可以生成四氢吡喃基(THP)醚。
  • 它还催化保护酮类,如缩酮。
  • 它是环氧化物分子内开环反应的有效催化剂。
  • CSA还可用于在两栖动物毒素 A的全合成中催化由亲核试剂促进的炔-亚氨基环化反应。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Chemistry of amphotericin B. Degradation studies and preparation of amphoteronolide B.
Nicolaou K C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 110(14), 4660-4672 (1988)
Conducting Polyaniline-Electrical Charge Transportation
Babu VJ, et al.
Materials Sciences and Applications, 4(1-10) (2013)
A total synthesis of (+)-pisiferol.
Tamai Y, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1311-1315 (1986)
Activation of 6-endo over 5-exo hydroxy epoxide openings. Stereoselective and ring selective synthesis of tetrahydrofuran and tetrahydropyran systems.
Nicolaou K C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 111(14), 5330-5334 (1989)
Enantioselective total synthesis of the pumiliotoxin a alkaloids via reductive iminium ion-alkyne cyclizations. Total synthesis of (+)-pumiliotoxin a.
Overman L E and Sharp M J
Tetrahedron Letters, 29(8), 901-904 (1988)